Przejdź do
SML1639
BRD3308
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-Acetamido-N-(2-amino-4-fluorophenyl)benzamide
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2600,00 zł
2210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14FN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.29
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
2210,00 zł
Cena katalogowa2600,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(NC1=CC=C(C(NC2=CC=C(F)C=C2N)=O)C=C1)=O
InChI
1S/C15H14FN3O2/c1-9(20)18-12-5-2-10(3-6-12)15(21)19-14-7-4-11(16)8-13(14)17/h2-8H,17H2,1H3,(H,18,20)(H,19,21)
InChI key
RRJDFENBXIEAPD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BRD3308 is a highly selective inhibitor of histone deacetylase 3 (HDAC3) with an IC50 value of 65 nM for HDAC3 vs. IC50 values of 1.08 μM and 1.15 μM for HDAC1 and HDAC2, respectively. BRD3308 protected pancreatic β cells, suppressing inflammatory cytokine-induced apoptosis and increasing insulin release without the toxicity associated with HDAC1 and HDAC2 inhibitors. In a rat model of type 2 diabetes, BRD3308 reduced hyperglycemia and increased insulin secretion without affecting weight gain. In another study, BRD3308 was found to activate HIV-1 transcription, disrupting HIV-1 latency.
BRD3308 is a highly selective inhibitor of histone deacetylase 3 (HDAC3).
BRD3308 promotes outgrowth of HIV-1 (human immunodeficiency virus 1) from inactive infected patient cells. It helps to increase β-cell proliferation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2682SML2736SML0268
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >15 mg/mL
color
white to beige
color
faint brown to very dark brown-red
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)