Przejdź do
SML0912
SB 674042
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2S)- 1-[[5-(2-Fluorophenyl)-2-methyl-4-thiazolyl]carbonyl]-2-[(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methyl]-pyrrolidine (9CI), (S)-1-[5-[2-Fluorophenyl]-2-methylthiazol-4-yl]-1-[2-[[5-phenyl-[1,3,4]oxadiazol-2-yl]methyl]pyrrolidin-1-yl]methanone, SB-674042
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H21FN4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
448.51
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(cccc1)c2[s]c(nc2C(=O)N3[C@@H](CCC3)Cc4nnc([o]4)c5ccccc5)C
InChI
1S/C24H21FN4O2S/c1-15-26-21(22(32-15)18-11-5-6-12-19(18)25)24(30)29-13-7-10-17(29)14-20-27-28-23(31-20)16-8-3-2-4-9-16/h2-6,8-9,11-12,17H,7,10,13-14H2,1H3/t17-/m0/s1
InChI key
HYBZWVLPALMACV-KRWDZBQOSA-N
Biochem/physiol Actions
SB-674042 is potent and selective OX1R antagonist.
SB-674042 is potent and selective OX1R antagonist. SB-674042 binds with high affinity to OX1R and mediates intracellular calcium flux in OX1R-expressing cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2809SML2271SML2472
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to pink
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)