Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 581,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H24N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.47
UNSPSC Code:
41106300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
581,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C2=C(C)C(C)=NN2)C=C(C(N3CC(C4=CC=C(C#N)C=C4)C3)=O)C(C)=C1
InChI
1S/C24H24N4O/c1-14-9-15(2)22(10-21(14)23-16(3)17(4)26-27-23)24(29)28-12-20(13-28)19-7-5-18(11-25)6-8-19/h5-10,20H,12-13H2,1-4H3,(H,26,27)
InChI key
ICDQFUFDAFKCAX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
TVB-3166 is a cell-permeable pyrrazole derivative that inhibits cellular palmitate synthesis (IC50 <100 nM) by fatty acid synthase (FASN) keto-reductase activity in a potent and reversible manner (IC50 = 42 nM), effectively inhibiting palmitate-dependent survival of various cancer cells in cultures and xenografted tumor growth in mice vivo (60-100 mg/kg/d p.o.), while exhibiting little or no anti-proliferation activity toward non-palmitate-dependent growth of cancer and non-cancer cultures. FASN inhibition by TVB-3166 treatment is also effective against the replications respiratory viruses both in cultures (Effc. conc. 200 nM against RSV and PIV3 in A549, HEp2, and HeLa cultures) and in mice (50 mg/kg/12 h, p.o.; RSV) in vivo without significant adverse effects to the host cells or mice.
TVB-3166 is a cell-permeable pyrrazole derivative that inhibits cellular palmitate synthesis.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?