Przejdź do
SML0750
TPPU
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-Trifluoromethoxyphenyl-3-(1-propionylpiperidin-4-yl) urea, N-[1-(1-Oxopropyl)-4-piperidinyl]-N′-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-urea
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
584,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20F3N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
359.34
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
584,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)NC(=O)NC2CCN(CC2)C(=O)CC
InChI
1S/C16H20F3N3O3/c1-2-14(23)22-9-7-12(8-10-22)21-15(24)20-11-3-5-13(6-4-11)25-16(17,18)19/h3-6,12H,2,7-10H2,1H3,(H2,20,21,24)
InChI key
AAJMQTLFRTZCJK-UHFFFAOYSA-N
Application
TPPU has been used as a soluble epoxide hydrolase (SEH) inhibitor to characterize its pharmacokinetic (PK) and pharmacodynamic properties in rodents. It has also been used as a SEH inhibitor to study its effects on 12,13-dihydroxy-9Z-octadecenoic acid (12,13-DiHOME) concentrations in nervous tissues.
Biochem/physiol Actions
TPPU is a potent sEH inhibitor (IC50 = 3.7 nM) that has been shown to have very favorable PK attributes in cynomolgus monkeys. sEH converts epoxyeicosatrienoic acids (EETs) to dihydroxyiecosatrienoic acids (DHETs), and sEH inhibitors display anti-inflammatory and anti-atherosclerotic effects.
TPPU is a potent sEH inhibitor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2843SML0298SML0858
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)