Przejdź do
SML0711
RS504393
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6-Methyl-1′-[2-(5-methyl-2-phenyl-4-oxazolyl)ethyl]-spiro[4H-3,1-benzoxazine-4,4′-piperidin]-2(1H)-one, RS-504393
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
666,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2310,00 zł
1963,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H27N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
417.50
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
666,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N3(CCC4(OC(=O)Nc5c4cc(cc5)C)CC3)CCc1nc([o]c1C)c2ccccc2
InChI
1S/C25H27N3O3/c1-17-8-9-22-20(16-17)25(31-24(29)27-22)11-14-28(15-12-25)13-10-21-18(2)30-23(26-21)19-6-4-3-5-7-19/h3-9,16H,10-15H2,1-2H3,(H,27,29)
InChI key
ODNICNWASXKNNQ-UHFFFAOYSA-N
Application
RS504393 has been used in mass spectrometry.
Biochem/physiol Actions
RS504393 is a highly selective CCR2 chemokine receptor antagonist.
RS504393 is a highly selective CCR2 chemokine receptor antagonist. RS504393 inhibits MCP-1 chemotaxis and ischemia-reperfusion injury in kidneys.
RS504393 helps to increase the analgesic potency of morphine and buprenorphine in neuropathic rats. RS504393 has the ability to block the upregulation of pronociceptive factors, like IL-1 (interlukin 1) β, IL-18 (interlukin 18), IL-6 (interlukin 6) and inducible nitric oxide synthase (iNOS), that are induced by chronic constriction injury (CCI).
Features and Benefits
This compound is featured on the Chemokine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1510SML1179SML2037
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to faint brown
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)