Przejdź do
SML0693
LY-333531 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(9S)-9-[(Dimethylamino)methyl]-6,7,10,11-tetrahydro-9H,18H-5,21:12,17-Dimethenodibenzo[e,k]pyrrolo[3,4-h][1,4,13]oxadiazacyclohexadecine-18,20(19H)-dione hydrochloride, Ruboxistaurin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H28N4O3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
505.01
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
orange-red
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.[n]21c3c(c(c2)C4=C(c5c6c([n](c5)CC[C@H](OCC1)CN(C)C)cccc6)C(=O)NC4=O)cccc3
InChI
1S/C28H28N4O3.ClH/c1-30(2)15-18-11-12-31-16-21(19-7-3-5-9-23(19)31)25-26(28(34)29-27(25)33)22-17-32(13-14-35-18)24-10-6-4-8-20(22)24;/h3-10,16-18H,11-15H2,1-2H3,(H,29,33,34);1H/t18-;/m0./s1
InChI key
NYQIEYDJYFVLPO-FERBBOLQSA-N
General description
LY-333531 hydrochloride is also known as ruboxistaurin.
Application
LY-333531 hydrochloride/ruboxistaurin has been used as a PKCB blocker to compare phosphopeptides derived from stimulated wild-type cells to phosphopeptides derived from either PKCB knockout cells or wild-type cells.
Biochem/physiol Actions
LY333531 is a potent inhibitor of protein kinase Cβ (PKCβ; 4.7 and 5.9 nM IC50 values for PKCβ1 and PKCβ2, respectively). PKCβ isoforms are overexpressed in states of oxidative stress, especially in association with diabetes. In diabetic rats, LY333531 improves blood flow and leukocyte entrapment in the retina, and protects against myocardial hypertrophy and cardiac dysfunction.
LY333531 is a potent, specific inhibitor of PKCβ.
Features and Benefits
This compound is featured on the PKC page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Other Notes
Light sensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0556L6668SML1576
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
desiccated, protect from light
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)