Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H31NO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
505.56
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥96% (HPLC)
Form:
film
1710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Rocaglamide, ≥96% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
film
color
colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(C)(C)C(=O)[C@H]1[C@H]([C@@]2([C@@](Oc5c2c(cc(c5)OC)OC)([C@@H]1c4ccccc4)c3ccc(cc3)OC)O)O
InChI
1S/C29H31NO7/c1-30(2)27(32)23-24(17-9-7-6-8-10-17)29(18-11-13-19(34-3)14-12-18)28(33,26(23)31)25-21(36-5)15-20(35-4)16-22(25)37-29/h6-16,23-24,26,31,33H,1-5H3/t23-,24-,26-,28+,29+/m1/s1
InChI key
DAPAQENNNINUPW-IDAMAFBJSA-N
General description
Rocaglamide is known to be derived from tetrahydro benzofuran and is also an active chemical compound of Aglaia plants.
Application
Rocaglamide has been used as an anticancer drug to treat enterovirus 71 neuropathogenesis and to study the role of prohibitin.
Biochem/physiol Actions
Rocaglamide is a potent anticancer agent isolated from the genus Aglaia. Rocaglamides inhibit protein synthesis without affecting DNA or RNA synthesis. Recent study shows that Rocaglamide binds to prohibitin (PHB) 1 and 2, which prevents interaction between PHB and CRaf and inhibits CRaf activation and subsequently CRaf-MEK-ERK signaling. Also, Rocaglamide is an immunosuppressant that inhibits activation of NF-kB and NF-AT.
Rocaglamide is a potent anticancer agent.
Rocaglamide is associated with osteoblast differentiation. In rheumatoid arthritis, rocaglamide might suppress inflammation, by preventing the expression of cytokines involved in it.
Features and Benefits
This compound is featured on the MAPKKKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥96% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form film | form powder | form solid | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| color colorless | color white to beige | color off-white | color - |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?