Przejdź do
SML0612
Perifosine
≥98% (HPLC), Protein kinase B/Akt inhibitor, powder
Synonim(y):
4-[[Hydroxy(octadecyloxy)phosphinyl]oxy]-1,1-dimethyl-piperidinium inner salt, KRX-0401, Octadecyl-(1,1-dimethyl-4-piperidylio) phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
588,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H52NO4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
461.66
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
588,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Perifosine, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC1CC[N+](CC1)(C)C)OCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C25H52NO4P/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24-29-31(27,28)30-25-20-22-26(2,3)23-21-25/h25H,4-24H2,1-3H3
InChI key
SZFPYBIJACMNJV-UHFFFAOYSA-N
Application
Perifosine has been used as an alkyl phospholipid AKT inhibitor.
Biochem/physiol Actions
Perifosine (KRX-0401) is a selective bioavailable alkylphospholipid inhibitor of protein kinase B/Akt (PKB/Akt) with anti-proliferative activity.
Perifosine (KRX-0401) is a selective bioavailable alkylphospholipid inhibitor of protein kinase B/Akt (PKB/Akt) with anti-proliferative activity. Perifosine acts on cell membranes, selectively targeting proliferating cells, inducing growth arrest and apoptosis.
Perifosine (octadecyl-(1,1-dimethyl-4-piperidylio)) is an antitumor compound. It acts at lipid rafts and stops lysosomal accumulation and mTORC1 (mammalian target of rapamycin complex 1) signaling. This drug exhibits significant antiproliferative activity in vitro and in vivo in various human cancer model systems.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1142SML0989SML1662
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: soluble, chloroform: soluble
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)