Przejdź do
SML0602
Propiverine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
α,α-Diphenyl-α-propoxyacetic acid hydrochloride 1-methyl-4-piperidyl ester, α-Phenyl-α-propoxybenzeneacetic acid 1-methyl-4-piperidinyl ester hydrochloride, (1-Methylpiperidin-1-ium-4-yl) 2,2-diphenyl-2-propoxyacetate chloride, 1-Methyl-4-piperidyl diphenylpropoxyacetate hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
269,00 zł
228,65 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
837,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H29NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
403.94
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
228,65 zł
Cena katalogowa269,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[N+H]1(CCC(CC1)OC(=O)C(OCCC)(c3ccccc3)c2ccccc2)C
InChI
1S/C23H29NO3.ClH/c1-3-18-26-23(19-10-6-4-7-11-19,20-12-8-5-9-13-20)22(25)27-21-14-16-24(2)17-15-21;/h4-13,21H,3,14-18H2,1-2H3;1H
InChI key
KFUJMHHNLGCTIJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Propiverine hydrochloride drug is a tertiary amine with spasmolytic and analgesic properties. This drug exerts neurotropic and musculotropic effects on the urinary bladder and smooth muscles. Propiverine hydrochloride has a half-life of 20 hours.
Biochem/physiol Actions
Propiverine is an antimuscarinic drug used for the treatment of overactive blaqdder and urinary incontinence. Propiverine and/or its metabolites also have calcium channel blocking properties in addition to antimuscarinic activity, which may contribute to the clinical activity.
Propiverine is an antimuscarinic drug used for the treatment of overactive blaqdder and urinary incontinence.
Features and Benefits
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2169SML2764SML1821
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)