Merck
SML0755
LDN-192960 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-[(2,7-Dimethoxy-9-acridinyl)thio]-1-propanamine dihydrochloride, 3-[(2,7-Dimethoxyacridin-9-yl)thio]propan-1-amine dihydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H20N2O2S · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
401.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(CCCN)c1c2c(nc3c1cc(cc3)OC)ccc(c2)OC
InChI
1S/C18H20N2O2S/c1-21-12-4-6-16-14(10-12)18(23-9-3-8-19)15-11-13(22-2)5-7-17(15)20-16/h4-7,10-11H,3,8-9,19H2,1-2H3
InChI key
ZFOMCSNUEHMROO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LDN-192960 is a potent and selective inhibitor of haspin (Haploid Germ Cell-Specific Nuclear Protein Kinase).
LDN-192960 is a potent and selective inhibitor of haspin.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)