Przejdź do
SML0351
CPDT
≥96% (HPLC)
Synonim(y):
5,6-Dihydro-Cyclopenta[c]-1,2-dithiole-3(4H)-thione, CJ 11788, SNU2A
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.31
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥96% (HPLC)
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt SML0351, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
color
faintly red to very dark red
solubility
DMSO: 2 mg/mL (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S=C1SSC2=C1CCC2
InChI
1S/C6H6S3/c7-6-4-2-1-3-5(4)8-9-6/h1-3H2
InChI key
AVSGTGUIBQOXJK-UHFFFAOYSA-N
Application
5,6-dihydrocyclopenta-1,2-dithiole-3-thione (CPDT) has been used to study its protective effects and the underlying mechanism in diabetic cardiomyopathy.[1]
Biochem/physiol Actions
5,6-dihydrocyclopenta-1,2-dithiole-3-thione (CPDT) is a phase II enzyme inducer. It exhibits protective actions against chemical carcinogens.[1]
CPTD (SNU2A) is a cytoprotective agent that protects mitochondria during cell stress by increasing antioxidant capacity. CPTD inhibits phosphorylation and activation of Fyn, which maintains AMPK activity and activation of Nrf2.
CPTD is an anti-oxidant, cytoprotective agent.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1848SML1640SML2790
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL (warmed)
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
faintly red to very dark red
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to beige
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)