Przejdź do
SML1848
PCS1055 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6,7-Dihydro-N-[2-[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]ethyl]-5H-benzo[6,7]cyclohepta[1,2-c]pyridazin-3-amine dihydrochloride
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
1725,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H32N4 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
485.49
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
1725,50 zł
Cena katalogowa2030,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]Cl.[H]Cl.C12=C(N=NC(NCCC3CCN(CC4=CC=CC=C4)CC3)=C2)C5=C(C=CC=C5)CCC1
InChI
1S/C27H32N4.2ClH/c1-2-7-22(8-3-1)20-31-17-14-21(15-18-31)13-16-28-26-19-24-11-6-10-23-9-4-5-12-25(23)27(24)30-29-26;;/h1-5,7-9,12,19,21H,6,10-11,13-18,20H2,(H,28,29);2*1H
InChI key
VSCSFYDNGYAWKG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PCS1055 is a potent and selective muscarinic M4 acetylcholine receptor competitive antagonist that exhibits >100-fold selectivity over M1-, M3-, and M5-receptors and 30-fold selectivity at the M2 receptor. PCS1055 was originally described as a potent electric eel AChE inhibitor (IC50 = 22 nM) and less potent at human AChE (IC50 = 120 nM).
Potent and selective muscarinic M4 receptor antagonist
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0853SML1332SML1805
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)