Przejdź do
SML0278
SR 48692
≥98% (HPLC), nonpeptide NT1 neurotensin receptor antagonist , powder
Synonim(y):
2-[[[1-(7-Chloro-4-quinolinyl)-5-(2,6-dimethoxyphenyl)-1H-pyrazol-3-yl]carbonyl]amino]-tricyclo[3.3.1.13,7]decane-2-carboxylic acid, Meclinertant
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
574,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2280,00 zł
1938,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H31ClN4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
587.07
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
574,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
SR 48692, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥2 mg/mL (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cccc(OC)c1-c2cc(nn2-c3ccnc4cc(Cl)ccc34)C(=O)NC5(C6CC7CC(C6)CC5C7)C(O)=O
InChI
1S/C32H31ClN4O5/c1-41-27-4-3-5-28(42-2)29(27)26-16-24(36-37(26)25-8-9-34-23-15-21(33)6-7-22(23)25)30(38)35-32(31(39)40)19-11-17-10-18(13-19)14-20(32)12-17/h3-9,15-20H,10-14H2,1-2H3,(H,35,38)(H,39,40)
InChI key
DYLJVOXRWLXDIG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... NTSR1(4923)
Application
SR 48692 has been used as a neurotensin high-affinity receptor 1 (NTSR1) antagonist:
  • to explore the function of NTSR1 in glioblastoma (GBM) cells[1]
  • to determine the roles of neurotensin (NT) in the regulation of bile acid (BA) uptake, in vivo[2]
  • to explore the involvement of NTSR1 versus NTSR2 in mice[3]
Biochem/physiol Actions
SR 48692 is a high affinity, orally bioavailable and selective nonpeptide NT1 neurotensin receptor antagonist that antagonizes neurotensin-induced calcium mobilization with a pA2 of 8.13 in HT-29 human colon carcinoma cell line, and blocks the ability of neurotensin to increase GABA levels in the prefrontal cortex.
SR 48692 is a high affinity, orally bioavailable and selective nonpeptide NT1 neurotensin receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Neurotensin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0015SML1932SML1295
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥2 mg/mL (warmed)
solubility
H2O: ≥2 mg/mL at warmed to 60 °C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)