Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 532,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8N4O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
532,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly yellow to dark yellow
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NS(=O)(=O)c1nn2cc(nc2s1)-c3ccccc3
InChI
1S/C10H8N4O2S2/c11-18(15,16)10-13-14-6-8(12-9(14)17-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,15,16)
InChI key
MQUYTXDAVCOCMX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AEG 3482 is an imidazothiadiazole sulfonamide of 281 D with an anti-apoptotic property.[1]
AEG3284 is a compound that binds to heat shock protein 90 (HSP90), leading to heat shock factor 1 (HSF1) dependent expression of HSP70, an endogenous inhibitor of c-Jun N-terminal kinase (JNK) activity. Treatment of PC12 cells with AEF3284 blocks JNK dependent apoptosis.
AEG3284 is an indirect inhibitor of JNK activity; HSP90 binder.
Features and Benefits
This compound is featured on the MAPKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥15 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: ≥20 mg/mL, H2O: insoluble |
| color faintly yellow to dark yellow | color white to pink | color white to light brown | color yellow |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?