Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 523,00 zł 444,55 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H30N6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
422.52
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
444,55 zł
Cena katalogowa523,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N(CC)CC)C1=CC=C(NC2=NC(NC=N3)=C3C(OCC4CCCCC4)=N2)C=C1
InChI
1S/C23H30N6O2/c1-3-29(4-2)22(30)17-10-12-18(13-11-17)26-23-27-20-19(24-15-25-20)21(28-23)31-14-16-8-6-5-7-9-16/h10-13,15-16H,3-9,14H2,1-2H3,(H2,24,25,26,27,28)
InChI key
XHEQSRJCJTWWAH-UHFFFAOYSA-N
Application
NU6140 has been used to study its effect on transcription factors NANOG, OCT4 (organic cation/carnitine transporter 4) and SOX2(SRY-box 2), involved in pluripotency of human embryonic stem (hES) cells and embryonal carcinoma-derived (hEC) cells.
Biochem/physiol Actions
NU6140 is a CDK2 inhibitor with 10-36-fold selectivity over other CDK family members. NU6140 induces apoptosis and cell cycle arrest in cancer cells in the G2-M phase, and potentiates the cytotoxic effects of paclitaxel.
NU6140 is a CDK2 inhibitor.
NU6140 is known to downregulate the expression of survivin protein, which possesses antiapoptotic activity and is generally overexpressed in cancer cells.[1]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL (clear solution) |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?