Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1900,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
abacavir
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[n+]6(c7nc(nc(c7[nH]c6)NC8CC8)N)[C@@H]5C[C@@H](C=C5)CO.[n+]2(c3nc(nc(c3[nH]c2)NC4CC4)N)[C@@H]1C[C@@H](C=C1)CO
InChI
1S/2C14H18N6O.H2O4S/c2*15-14-18-12(17-9-2-3-9)11-13(19-14)20(7-16-11)10-4-1-8(5-10)6-21;1-5(2,3)4/h2*1,4,7-10,21H,2-3,5-6H2,(H3,15,17,18,19);(H2,1,2,3,4)/t2*8-,10+;/m11./s1
InChI key
WMHSRBZIJNQHKT-FFKFEZPRSA-N
General description
Application
- Abacavir Tablets
- Abacavir Oral Solution
- Abacavir and Lamivudine Tablets
- Abacavir, Lamivudine and Zidovudine Tablets
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename EDQM |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format mixture | format neat |
| API family abacavir | API family abacavir | API family abacavir | API family abacavir |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Abacavir sulfate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?