Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H19N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.31
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
storage temp.
−20°C
SMILES string
ONC(=O)CCCCCCC(=O)Nc1cccnc1
InChI
1S/C13H19N3O3/c17-12(15-11-6-5-9-14-10-11)7-3-1-2-4-8-13(18)16-19/h5-6,9-10,19H,1-4,7-8H2,(H,15,17)(H,16,18)
InChI key
PTJGLFIIZFVFJV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Pyroxamide is an inhibitor of HDAC1 (IC50 = 100 nM). Pyroxamide induces apoptosis and cell cycle arrest in leukemia, bladder and prostate cancer cell lines.
Pyroxamide is an inhibitor of HDAC1.
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
signalword
Warning
hcodes
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?