Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 642,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
642,00 zł
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC, NMR)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
H2O: ≥25 mg/mL
originator
Daiichi-Sankyo
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.Cl.Cl.C[C@@H]1O[C@@]2(CS1)CN3CC[C@H]2CC3.C[C@@H]4O[C@@]5(CS4)CN6CC[C@H]5CC6
InChI
1S/2C10H17NOS.2ClH.H2O/c2*1-8-12-10(7-13-8)6-11-4-2-9(10)3-5-11;;;/h2*8-9H,2-7H2,1H3;2*1H;1H2/t2*8-,10-;;;/m11.../s1
InChI key
ZSTLCHCDLIUXJE-GMLJRNIPSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC, NMR) | description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (NMR) | description >97% (GC), powder |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC, NMR) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (NMR) | assay >97% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: ≥25 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: >5 mg/mL, ethanol: soluble, methanol: soluble |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?