Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1960,00 zł
biological source
plant
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
mol wt
530.48
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O([C@@H]2[C@@H](C[C@@](C[C@H]2O)(O)C(=O)OC)OC(=O)\C=C\c3cc(c(cc3)O)O)C(=O)\C=C\c1cc(c(cc1)O)O
InChI
1S/C26H26O12/c1-36-25(34)26(35)12-20(31)24(38-23(33)9-5-15-3-7-17(28)19(30)11-15)21(13-26)37-22(32)8-4-14-2-6-16(27)18(29)10-14/h2-11,20-21,24,27-31,35H,12-13H2,1H3/b8-4+,9-5+/t20-,21-,24+,26-/m1/s1
InChI key
PKJBSZTYNDRXEQ-GMGOHGFSSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (LC/MS-ELSD) | description ≥85% (LC/MS-ELSD) | description ≥98.0% | description ≥90% (LC/MS-ELSD) |
| form solid | form solid | form powder or crystals | form solid |
| biological source plant | biological source - | biological source - | biological source plant |
| assay ≥90% (LC/MS-ELSD) | assay ≥85% (LC/MS-ELSD) | assay ≥98.0% | assay ≥90% (LC/MS-ELSD) |
| application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) metabolomics |
| mol wt 530.48 | mol wt - | mol wt - | mol wt 194.18 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?