Przejdź do
SMB01072
Turmeronol A
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
(6S)-2-Methyl-6-(3-hydroxy-4-methylphenyl)-2-hepten-4-one, (S)-6-(3-Hydroxy-4-methylphenyl)-2-methylhept-2-en-4-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H20O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.32
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
mol wt
232.32
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1c(ccc(c1)[C@H](CC(=O)C=C(C)C)C)C
InChI
1S/C15H20O2/c1-10(2)7-14(16)8-12(4)13-6-5-11(3)15(17)9-13/h5-7,9,12,17H,8H2,1-4H3/t12-/m0/s1
InChI key
OSIFVLKZUWRNBN-LBPRGKRZSA-N
General description
Turmeronol, a phenolic sesquiterpenoid, is a natural product commonly available from the rhizomes of Curucuma longa L. (Turmeric). This bioactive metabolite derived from plant source exhibits various biological activities such as anti-inflammatory, antioxidant, anticancer, and antimicrobial properties.
Application
It is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, metabolomics, phytochemical, and pharmaceutical research.
Biochem/physiol Actions
Turmeronol A is inhibitor of soybean lipoxygenase at the IC50 value of 16 μM and prevents the autoxidation of linoleic acid at a concentration of ca. 200 ppm.
Features and Benefits
  • High quality compound suitable for multiple research applications
  • Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB01076SMB01039SMB00232
biological source
plant
biological source
plant
biological source
plant
biological source
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
232.32
mol wt
368.38
mol wt
211.26
mol wt
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)