Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H30O15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
594.52
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(O[C@@H]2OC(CO[C@@H]3OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)c4c(OC(=O)C=C4c5ccc(O)c(O)c5)c1
InChI
1S/C27H30O15/c1-37-11-5-16-20(12(7-19(31)40-16)10-2-3-13(28)14(29)4-10)17(6-11)41-27-25(36)23(34)22(33)18(42-27)9-39-26-24(35)21(32)15(30)8-38-26/h2-7,15,18,21-30,32-36H,8-9H2,1H3/t15-,18?,21+,22-,23+,24-,25-,26+,27-/m1/s1
InChI key
GXDJGKMWLJOJFR-WEOFHENFSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?