Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1270,00 zł
biological source
plant
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
mol wt
346.37
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@@H]2[C@@H]3[C@@H](C[C@@H](C3=C)O)C(=C)C[C@@H]([C@H]2C(=C)C1=O)OC(=O)C(=C)CO
InChI
1S/C19H22O6/c1-8-5-14(24-18(22)9(2)7-20)16-11(4)19(23)25-17(16)15-10(3)13(21)6-12(8)15/h12-17,20-21H,1-7H2/t12-,13-,14-,15-,16+,17+/m0/s1
InChI key
KHSCYOFDKADJDJ-NQLMQOPMSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (LC/MS-ELSD) | description phyproof® Reference Substance | description ≥90% (LC/MS-ELSD) | description ≥90% (LC/MS-ELSD) |
| assay ≥90% (LC/MS-ELSD) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥90% (LC/MS-ELSD) | assay ≥90% (LC/MS-ELSD) |
| form solid | form - | form solid | form solid |
| biological source plant | biological source - | biological source plant | biological source plant |
| application(s) metabolomics | application(s) food and beverages | application(s) metabolomics | application(s) metabolomics |
| mol wt 346.37 | mol wt - | mol wt 334.41 | mol wt 424.53 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cynaropicrin
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?