Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1620,00 zł
biological source
plant
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
mol wt
332.43
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
[o]1cc(cc1)CC[C@@]2([C@@]3([C@H]4[C@H](OC(=O)[C@]4(CCC3)C)C[C@H]2C)C)O
InChI
1S/C20H28O4/c1-13-11-15-16-18(2,17(21)24-15)7-4-8-19(16,3)20(13,22)9-5-14-6-10-23-12-14/h6,10,12-13,15-16,22H,4-5,7-9,11H2,1-3H3/t13-,15-,16+,18+,19+,20-/m1/s1
InChI key
HQLLRHCTVDVUJB-OBHOOXMTSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form - | form solid |
| assay ≥90% (LC/MS-ELSD) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay - | assay ≥90% (LC/MS-ELSD) |
| biological source plant | biological source - | biological source - | biological source plant |
| application(s) metabolomics | application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) metabolomics |
| mol wt 332.43 | mol wt - | mol wt - | mol wt 264.32 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Marrubiin
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?