Przejdź do
SMB00247
1,3,6-Trigalloylglucose
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
1,3,6-Tri-O-galloyl-β-D-glucopyranose, 1,3,6-Tri-O-galloyl-β-D-glucose, Tannic acid (Corilagin)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H24O18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
636.47
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
powder
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1)O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](OC(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=O)[C@H](O)[C@@H](COC(C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4)=O)O2
InChI
1S/C27H24O18/c28-11-1-8(2-12(29)18(11)34)24(39)42-7-17-21(37)23(44-25(40)9-3-13(30)19(35)14(31)4-9)22(38)27(43-17)45-26(41)10-5-15(32)20(36)16(33)6-10/h1-6,17,21-23,27-38H,7H2/t17-,21-,22-,23+,27+/m1/s1
InChI key
RNKMOGIPOMVCHO-SJMVAQJGSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
78864PHL8063169288
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
analytical standard
description
phyproof® Reference Substance
description
analytical standard
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
food and beverages
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)