Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2130,00 zł
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)CCC[C@@]2(C)C1CC(=O)c3cc(O)c(O)cc23
InChI
1S/C17H22O3/c1-16(2)5-4-6-17(3)11-8-14(20)13(19)7-10(11)12(18)9-15(16)17/h7-8,15,19-20H,4-6,9H2,1-3H3/t15?,17-/m1/s1
InChI key
JMBKXUYCBVKSSY-OMOCHNIRSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (LC/MS-ELSD) | description from Azadirachta indica, ≥98% | description phyproof® Reference Substance | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| form solid | form powder | form - | form - |
| assay ≥95% (LC/MS-ELSD) | assay ≥98% | assay ≥90.0% (HPLC) | assay - |
| application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) food and beverages | application(s) pharmaceutical |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?