Merck
1463746
USP
Nimbolid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(Methyl (2aR,5aR,6S,6aR,8R,9aR,10aS,10bR,10cR)-8-(furan-3-yl)-(2a,5a,6,6a,8,9,9a,10a,10b,10c)- decahydro-2a,5a,6a,7-tetramethyl-2,5-dioxo-2H,5H-cyclopenta[d′]naphtho[1,8-bc:2,3-b′]difuran-6- acetate)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H30O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.52
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[o]1cc(cc1)[C@@H]2C[C@H]3O[C@@H]4[C@@H]5OC(=O)[C@]6([C@H]5[C@@]([C@H]([C@@]4(C3=C2C)C)CC(=O)OC)(C(=O)C=C6)C)C
InChI key
JZIQWNPPBKFOPT-LSYMHUITSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki MSDS i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem wydającej je Farmakopei. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej wydaną przez USP można znaleźć tutaj.
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nimbolid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)