Przejdź do
SMB00208
N-trans-caffeoyltyramine
≥85% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
Typheramide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.32
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥85% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(CCNC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)cc1
InChI
1S/C17H17NO4/c19-14-5-1-12(2-6-14)9-10-18-17(22)8-4-13-3-7-15(20)16(21)11-13/h1-8,11,19-21H,9-10H2,(H,18,22)/b8-4+
InChI key
VSHUQLRHTJOKTA-XBXARRHUSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL10153SMB00131PHL80377
description
≥85% (LC/MS-ELSD)
description
phyproof®Reference Substance
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
phyproof® Reference Substance
form
solid
form
-
form
solid
form
-
assay
≥85% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95.0% (HPLC)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)