Przejdź do
SMB00173
Prunasin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
D-Mandelonitrile β-D-glucoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.29
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
202-738-0
MDL number:
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC1OC(OC(C#N)c2ccccc2)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C14H17NO6/c15-6-9(8-4-2-1-3-5-8)20-14-13(19)12(18)11(17)10(7-16)21-14/h1-5,9-14,16-19H,7H2
InChI key
ZKSZEJFBGODIJW-UHFFFAOYSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB00076SMB00090SMB00102
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)