Przejdź do
SMB00172
Tephrosin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
Deguelinol I, Hydroxydeguelin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H22O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.42
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
1940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc2OC[C@H]3Oc4c(ccc5OC(C)(C)C=Cc45)C(=O)[C@@]3(O)c2cc1OC
InChI
1S/C23H22O7/c1-22(2)8-7-12-15(30-22)6-5-13-20(12)29-19-11-28-16-10-18(27-4)17(26-3)9-14(16)23(19,25)21(13)24/h5-10,19,25H,11H2,1-4H3/t19-,23-/m1/s1
InChI key
AQBZCCQCDWNNJQ-AUSIDOKSSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Biochem/physiol Actions
Tephrosin is a plant-based rotenoid which has known anti-cancer properties. Tephrosin inhibited proliferation in A549 cancer cells in a dose-sependent manner. Tephrosin has been shown to induce capase-independent apoptosis, and internalization and degradation of inactivated EGFR and ErB2 in human colon cancer cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
53489P12400001533002
vibrant-m
P1240000
Phenylephrine
Fenylefryna United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1533002
Fenylefryna
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
≥95.0% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
solid
form
powder
form
-
form
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)