Merck
SMB00126
Sigma-Aldrich
Isoprunetin 7-O-glucoside
≥90% (LC/MS-ELSD)
Wybierz wielkość
1 MG
1230,00 zł
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1230,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H22O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1cc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)cc3OC=C(C(=O)c13)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C22H22O10/c1-29-14-6-12(31-22-21(28)20(27)19(26)16(8-23)32-22)7-15-17(14)18(25)13(9-30-15)10-2-4-11(24)5-3-10/h2-7,9,16,19-24,26-28H,8H2,1H3/t16-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
Klucz InChI
KSVVGBSBNPMXJF-RECXWPGBSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D J De Rodriguez et al.
Planta medica, 56(1), 59-62 (1990-02-01)
Extracts from Ulex europaeus L. (Fabaceae) were tested for antiviral activity against HSV-1 and poliovirus. It was found that the n-butanolic extract significantly inhibited the replication of these viruses, as shown by inhibition of cytophathic effects and reduction of plaques;