Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2120,00 zł 1590,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1590,00 zł
Cena katalogowa2120,00 złZaoszczędź 25%assay
≥95% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(O)=C2C(C(C(C=C(O)C=C3O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)=C3C2=O)=O)=C1
InChI
1S/C21H20O10/c1-7-2-9-14(11(24)3-7)18(27)15-10(16(9)25)4-8(23)5-12(15)30-21-20(29)19(28)17(26)13(6-22)31-21/h2-5,13,17,19-24,26,28-29H,6H2,1H3/t13-,17-,19+,20-,21-/m1/s1
InChI key
HSWIRQIYASIOBE-JNHRPPPUSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (LC/MS-UV) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥95% (LC/MS-UV) | assay ≥95% (LC/MS-UV) |
| form solid | form - | form solid | form solid |
| application(s) metabolomics | application(s) food and beverages | application(s) metabolomics | application(s) metabolomics |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 1 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: 1 mg/mL | solubility DMSO: 1 mg/mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Emodin 8-glucoside
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![8H-1,3-Dioxolo[4,5-g][1]benzopyran-8-one, 7,9-dimethoxy-6-(4-methoxyphenyl)- (9CI, ACI) ≥95% (LC/MS-UV)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/281/851/81887d44-3665-4998-816d-5f85b9e3b49d/640/81887d44-3665-4998-816d-5f85b9e3b49d.png)