Przejdź do
SILA200
Silicic acid
suitable for column chromatography, 60-200 mesh
Synonim(y):
Metasilicic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
498,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
498,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H2O3Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
23201100
EC Number:
231-716-3
MDL number:
498,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
particle size
60-200 mesh
suitability
suitable for column chromatography
SMILES string
O[Si](O)=O
InChI
1S/H2O3Si/c1-4(2)3/h1-2H
InChI key
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
Application
For resolution of acidic mixtures
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SIL350SILAWSMB00243
description
suitable for column chromatography, 60-200 mesh
description
BioReagent, suitable for column chromatography, 100-200 mesh (75 - 150 μm)
description
BioReagent, suitable for column chromatography, 200-400 mesh (38 - 75 μm)
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
particle size
60-200 mesh
particle size
100-200 mesh (75 - 150 μm)
particle size
200-400 mesh (38 - 75 μm)
particle size
-
suitability
suitable for column chromatography
suitability
suitable for column chromatography
suitability
suitable for column chromatography
suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)