Przejdź do
SIL350
Silicic acid
BioReagent, suitable for column chromatography, 100-200 mesh (75 - 150 μm)
Synonim(y):
hydrated silica, metasilcic, silica acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
613,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H2O3Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.10
NACRES:
SB.54
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
23201100
EC Number:
231-716-3
MDL number:
613,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99.8% Si (as SiO2) basis
form
solid
particle size
100-200 mesh (75 - 150 μm)
suitability
suitable for column chromatography
SMILES string
O[Si](O)=O
InChI
1S/H2O3Si/c1-4(2)3/h1-2H
InChI key
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
Application
For general chromatographic use.
Silicic acid is used in protein chromatography. Silicic acid has been used in a study to demonstrate the anti-biofilm potential of a glycolipid surfactant produced by a tropical marine strain of Serratia marcescens. Silicic acid has also been used to study the antioxidant activity of fresh and processed Jalapeño and Serrano peppers.
Silicic acid has been used as a column material for the purification of polyunsaturated fatty acids,[1] fatty acid methyl ester,[2] nucleic acid extraction from Suillus bovinus and lipid fractionation from soy milk powder.
Biochem/physiol Actions
Silicic acid polymers are employed in water treatment systems, drug encapsulation cum delivery and for soluble nanoparticle generation. Silicic acid interacts with aluminum and reduces its bioavailability. It is an effective antidote for aluminum poisoning.
Preparation Note
Acid-washed.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
806889805890806900
particle size
100-200 mesh (75 - 150 μm)
particle size
1 μm
particle size
0.4-0.6 μm (SEM), 0.5 μm
particle size
2 μm
form
solid
form
mesoporous, powder
form
powder
form
mesoporous, powder
assay
≥99.8% Si (as SiO2) basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
suitability
suitable for column chromatography
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)