Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Concentration:
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
MISSION®
concentration
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Sigma® z dumą oferuje wektory indukowalne IPTG jako najnowsze osiągnięcie naszej stałej współpracy z TRC.
Wektor pLKO został przeprojektowany tak, aby zawierał LacI (represor) i zmodyfikowany ludzki promotor U6 shRNA z sekwencjami LacO (operator). Pod nieobecność IPTG (izopropylo-Β-D-tio-galaktozydu), analogu laktozy, LacI wiąże się z LacO zapobiegając ekspresji shRNA. Gdy obecny jest IPTG, allosteryczny represor LacI zmienia konformację, uwalniając się od zmodyfikowanego lacO ludzkiego promotora U6, a następnie umożliwia ekspresję shRNA.
Wektor zawiera wstawkę shRNA, która nie jest ukierunkowana na żadne znane geny, dzięki czemu jest przydatna jako kontrola negatywna w eksperymentach wykorzystujących indukowalne klony biblioteki shRNA MISSION. Pozwala to zbadać wpływ transfekcji krótkiej spinki do włosów na ekspresję genów i zinterpretować efekt knockdown obserwowany w przypadku klonów shRNA. Geny oporności na antybiotyki ampicylinę i puromycynę zapewniają selekcję odpowiednio w komórkach bakterii lub ssaków. Ponadto, samodezaktywujące się, niekompetentne replikacyjnie cząsteczki wirusowe mogą być wytwarzane w komórkach pakujących (HEK293T) poprzez współtransfekcję z kompatybilnymi plazmidami pakującymi. 1X LacO Inducible Non-Target shRNA Control jest dostarczany jako 10 μg plazmidowego DNA w buforze Tris-EDTA (TE) w stężeniu 500 ng/μl.
Wektor pLKO został przeprojektowany tak, aby zawierał LacI (represor) i zmodyfikowany ludzki promotor U6 shRNA z sekwencjami LacO (operator). Pod nieobecność IPTG (izopropylo-Β-D-tio-galaktozydu), analogu laktozy, LacI wiąże się z LacO zapobiegając ekspresji shRNA. Gdy obecny jest IPTG, allosteryczny represor LacI zmienia konformację, uwalniając się od zmodyfikowanego lacO ludzkiego promotora U6, a następnie umożliwia ekspresję shRNA.
Wektor zawiera wstawkę shRNA, która nie jest ukierunkowana na żadne znane geny, dzięki czemu jest przydatna jako kontrola negatywna w eksperymentach wykorzystujących indukowalne klony biblioteki shRNA MISSION. Pozwala to zbadać wpływ transfekcji krótkiej spinki do włosów na ekspresję genów i zinterpretować efekt knockdown obserwowany w przypadku klonów shRNA. Geny oporności na antybiotyki ampicylinę i puromycynę zapewniają selekcję odpowiednio w komórkach bakterii lub ssaków. Ponadto, samodezaktywujące się, niekompetentne replikacyjnie cząsteczki wirusowe mogą być wytwarzane w komórkach pakujących (HEK293T) poprzez współtransfekcję z kompatybilnymi plazmidami pakującymi. 1X LacO Inducible Non-Target shRNA Control jest dostarczany jako 10 μg plazmidowego DNA w buforze Tris-EDTA (TE) w stężeniu 500 ng/μl.
Application
Aby zobaczyć więcej danych aplikacji, protokołów, map wektorowych odwiedź sigma.com/shrna.
Legal Information
Use of this product is subject to one or more license agreements. For details, please see http://sigmaaldrich.com/missionlicense.
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sigma is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| concentration 500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA) | concentration 500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA) | concentration ≥1x106 VP/ml (via p24 assay) | concentration 500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?