Przejdź do
SHC012
MISSION® pLKO.1-puro-CMV-TagRFP Positive Control Plasmid DNA
Contains a gene encoding TagRFP
Synonim(y):
MISSION® Control Vectors
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2760,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106609
NACRES:
NA.51
MDL number:
Concentration:
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
2760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
MISSION®
concentration
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Ampicillin and puromycin antibiotic resistance genes provide selection in bacterial or mammalian cells respectively. In addition, we recommend producing self-inactivating replication incompetent viral particles in packaging cells (HEK293T) by co-transfection with compatible packaging plasmids. The CMV-TagRFP Control Vector is provided as 10 μg of plasmid DNA in Tris-EDTA (TE) buffer at a concentration of 500 ng/μl.
Application
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
The MISSION TagRFP Control Vector is an 8594 base pair lentivirus plasmid vector that contains a gene encoding TagRFP, under the control of the CMV promoter. The CMV-TagRFP Control Vector is useful as a positive control in experiments using the MISSION shRNA library clones.
Legal Information
Use of this product is subject to one or more license agreements. For details, please see http://sigmaaldrich.com/missionlicense.
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TagRFP is a trademark of Evrogen Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SHC014SHC005SHC003
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
concentration
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
concentration
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
concentration
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
concentration
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Please provide the sequence for SHC012 plasmid
    1 answer
    1. Please see the link below to the sequence for the SHC012 - CMV-TagRFP™ Control.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/vectors/shc012-plko1-puro-cmv-tagrfp.txt