Przejdź do
SCP0262
Z-Phe-Ala-OH
≥99% (TLC), powder
Synonim(y):
Z-Phe-Ala, N-Cbz-Phe-Ala, Z-L-phenylalanyl-L-alanine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(NH2)CH2[OCH2CH(CH3)]l(OCH2CH2)m[OCH2CH(CH3)]nNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.40
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.32
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4210469
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Z-Phe-Ala-OH,
assay
≥99% (TLC)
Quality Segment
form
powder
mol wt
370.41
solubility
methanol: ~50 mg/mL, almost clear, almost colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N2O5/c1-14(19(24)25)21-18(23)17(12-15-8-4-2-5-9-15)22-20(26)27-13-16-10-6-3-7-11-16/h2-11,14,17H,12-13H2,1H3,(H,21,23)(H,22,26)(H,24,25)/t14-,17-/m0/s1
InChI key
LEJTXQOVOPDGHS-YOEHRIQHSA-N
Application
Cathepsin A substrate
Packaging
pack of 5g and 25g
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A9971A3401C9521
assay
≥99% (TLC)
assay
>90% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
solubility
methanol: ~50 mg/mL, almost clear, almost colorless
solubility
1% ammonia: soluble 1 mg/mL, clear, yellow
solubility
ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mol wt
370.41
mol wt
1258.31
mol wt
-
mol wt
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)