Przejdź do
SCP0129
D-Val-Gly-Arg-pNA
≥95% (HPLC), lyophilized
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
878,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H30N8O5
Masa cząsteczkowa:
450.49
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
878,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
D-Val-Gly-Arg-pNA,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥70%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Val-Gly-Arg-pNA may be used as a chromogenic substrate of multicatalytic proteinase and peptidases and tissue plasminogen activator.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCP0125SCP0042SCP0151
description
-
description
-
description
≥95% (HPLC)
description
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
composition
Peptide Content, ≥70%
composition
Peptide Content, ≥60%
composition
Peptide Content, ≥70%
composition
Peptide Content, ≥70%
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)