Przejdź do zawartości
SCP0151
[Leu15,Gly18]-Gastrin2-17
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C95H123N19O31
Masa cząsteczkowa:
2027.10
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352209
Form:
lyophilized
Assay:
≥95% (HPLC)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥70%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Gastrin is a linear polypeptide that induces the secretion of gastric acid (HCl) by parietal cells. Gastrin is found in three major forms: gastrin-34 (big gastrin); gastrin-17 (little gastrin) and gastrin-13 minigastrin.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)