The peptide is soluble in DMSO (5 mg/mL) or water (~2 mg/mL). Sonication in a bath sonicator can help it solubilize.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 538,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H38N8O7
Masa cząsteczkowa:
574.63
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
538,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Cell Adhesion Inhibitor Peptide, cyclic,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
input
mammalian sample(s)
storage temp.
−20°C
Application
Cyclic RGDFV (cyloRGDfV) is an RGD containing peptide antagonist, with specificity for α(V)β(3) integrin, that is used to inhibit the binding of cells to RGD proteins such as vitronectin.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥70% | composition Peptide Content, ≥55% | composition Peptide Content, ≥75% |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hi, how to dissolve RGD cyclic peptide (cat no. SCP0111)? Thank you