Przejdź do
SCP0091
Caspase 9 Substrate, chromogenic
≥95% (HPLC), lyophilized
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
626,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H38N8O11
Masa cząsteczkowa:
674.66
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
626,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Caspase 9 Substrate, chromogenic, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Caspase 9 is an initiator caspase that cleaves procaspase 3 and procaspase 7 to propagate the apoptotic cascade. Caspase 9 may be detected using a variety of chromogenic and fluorogenic peptide substrates built around the LEHD peptide core such as the chromogenic substrate Ac-LEHD-pNa (Ac-Leu-Glu-His-Asp-p-nitroanalide).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCP0070SCP0082SCP0085
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
composition
Peptide Content, ≥75%
composition
Peptide Content, ≥85%
composition
Peptide Content, ≥80%
composition
Peptide Content, ≥70%
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)