Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H38N5O14
Masa cząsteczkowa:
764.71
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Caspase 3 Apopain Substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥80%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Caspase 3, a cysteine protease activator of caspase 6 and caspase 7, metabolizes amyloid-β 4A precursor protein. Caspase 3 may be detected using a variety of chromogenic and fluorogenic peptide substrates built around the DxxD (asp-x-x-asp) sequences DMQD and DEVD such as Ac-DMQD-pNa (Acetyl-Asp-Met-Gln-Asp-p- nitroanalide), chromogenic; Ac-DMQD-AMC (Acetyl-Asp-Met-Gln-Asp-amino-4-methylcoumarin), fluorogenic; Z-DEVD-AFC (Z-Asp-Glu-Val-Asp-AFC), flourogenic and Ac-DEVD-4M2Na.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?