Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H35N7O11
Masa cząsteczkowa:
681.65
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Caspase 1 Substrate, ≥92% (HPLC)
assay
≥92% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥80%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Caspase 1 is a cysteine protease activator of inflammatory processes which may be detected using a variety of chromogenic and fluorogenic peptide substrates built around the VAD (val-ala-asp) or WEAD (trp-glu-ala-asp) sequences. These substrates include: Ac-VAD-pNa (acetyl-Val-Ala-Asp-p-nitroanalide), chromogenic; Ac-VAD-AFC (acetyl-Val-Ala-Asp-AFC), fluorogenic; Ac-VAD-4-methoxy-2-naphtylamide (acetyl-Val-Ala-Asp-4-methoxy-2-naphtylamide); Ac-WVAD-pNa (acetyl-Trp-Val-Ala-Asp-p-nitroanalide), chromogenic; Ac-WVAD-AMC (acetyl-Trp-Val-Ala-Asp-7-amino-4-methylcoumarin), fluorogenic; Ac-WEAD-pNA (acetyl-Trp-Glu-Ala-Asp-p-nitroanalide), chromogenic; Ac-WEAD-AMC (acetyl-Trp-Glu-Ala-Asp-7-amino-4-methylcoumarin), fluorogenic; and MCA-YVADAP-DNP-K (MCA-Tyr-Val-Ala-Asp-Ala-Pro-DNP-Lys).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?