Przejdź do
SCP0058
Bradykinin Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C59H89N17O14
Masa cząsteczkowa:
1260.44
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Bradykinin Ile-Ser, T-Kinin,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥65%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Bradykinin, a nonapeptide, is a potent endothelium-dependent vasodilator that operates via bradykinin receptors B1 and B2. Bradykinin Ile-Ser (T-Kinin) has a biological profile similar but not identical to bradykinin which is more resistant to degradation by kininase angiotensin converting enzyme (ACE). Bradykinin Ile-Ser is used to differentiate bradykinin receptor specificity and function.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCP0008SCP0125SCP0056
description
-
description
-
description
-
description
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
composition
Peptide Content, ≥65%
composition
Peptide Content, ≥70%
composition
Peptide Content, ≥60%
composition
Peptide Content, ≥75%
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)