Merck
SCP0056
[Nle4,DPhe7]-Biotinyl-α MSH
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C92H134N24O21S1
Masa cząsteczkowa:
1944.26
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352209
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
α-melanocyte-stimulating hormone (MSH-α) is a neuroimmunomodulatory anti-inflammatory peptide with anti-microbial properties. Labelled and unlabelled D-Arg analogues such as [Nle4,DPhe7]-Biotinyl-α MSH and [D-Phe7]-MSH-α are used as α-MSH antagonists.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)