Przejdź do
SCP0048
Amyloid β 42-1 reverse human
≥95% (HPLC)
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C203H311N55O60S1
Masa cząsteczkowa:
4514.04
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Amyloid β (Aβ) refers to peptides derived from Amyloid precursor protein that vary in length from 36-43 amino acids. Aβ(s) peptides, their peptide fragments and mutated fragments are used to study a wide range of metabolic and regulatory functions including activation of kinases, regulation of cholesterol transport, function as a transcription factor, and regulators of inflammation. Aβ(s) peptides and their peptide fragments are also used to study oxidative stress, metal binding and mechanisms of protein cross-linking in the context of diseases such as Alzheimer′s disease and neurodegeneration.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCP0040SCP0045SCP0034
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥80% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
composition
Peptide Content, ≥75%
composition
Peptide Content, ≥80%
composition
Peptide Content, ≥68%
composition
Peptide Content, ≥70%
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How does it need to be reconstituted? I couldn't find any info about it. Thank You
    1 answer
    1. This product is soluble at 1 mg/mL in 50 mM Tris buffer or by dissolving 1 mg in 70-80 µL of 1% ammonium hydroxide, then diluting to 1 mg/mL with 1X phosphate-buffered saline. Do not store in 1% ammonium hydroxide; dilute immediately with phosphate-buffered saline.