Przejdź do
SCP0036
Amyloid β 13-16 human
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
HHQK
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
499,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H36N10O6
Masa cząsteczkowa:
548.60
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
499,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥45%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Amyloid β (Aβ) refers to peptides derived from Amyloid precursor protein that vary in length from 36-43 amino acids. Aβ(s) peptides, their peptide fragments and mutated fragments are used to study a wide range of metabolic and regulatory functions including activation of kinases, regulation of cholesterol transport, function as a transcription factor, and regulators of inflammation. Aβ(s) peptides and their peptide fragments are also used to study oxidative stress, metal binding and mechanisms of protein cross-linking in the context of diseases such as Alzheimer′s disease and neurodegeneration. HHQK is a studied as a unique target site for inhibition of amyloid fibril formation and proteoglycan binding.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCP0045SCP0046SCP0034
description
≥95% (HPLC)
description
-
description
-
description
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
composition
Peptide Content, ≥45%
composition
Peptide Content, ≥68%
composition
Peptide Content, ≥75%
composition
Peptide Content, ≥70%
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)