Przejdź do zawartości
SCP0022
ANP [Des18-22] 4-23 Amide rat
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C64H107N25O19S2
Masa cząsteczkowa:
1594.82
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
51111800
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥70%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Atrial natriuretic peptide (ANP) is a 28 amino acid polypeptide vasodilator involved in water, sodium, potassium homeostasis. ANP mediates its actions via three receptor types: two guanylyl cyclase receptors know as NPR1 and NPR2 and a natriuretic peptide clearance receptor (NPR3/NPRC). ANP (4-23) is a selective agonist of natriuretic peptide receptor subtype NPR-C.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)