Przejdź do
SCP0018
[Asn1,Val5,Asn9]-Angiotensin I salmon
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
413,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C59H87N17O14
Masa cząsteczkowa:
1258.43
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352209
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥70%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Angiotensins are peptide hormone components of the renin-angiotensin system involved in the regulation of blood vessel constriction and aldosterone release. Angiotensin I, a decapeptide derived from angiotensinogen, is a converted to Angiotensin II by the removal of the two C-terminal amino acids. Various analogues of Angiotensin I may be used as substrates to identify, differentiate and characterize angiotensin-converting enzyme(s) (ACE).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCP0122SCP0005SCP0178
description
-
description
-
description
-
description
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
composition
Peptide Content, ≥70%
composition
Peptide Content, ≥75%
composition
Peptide Content, ≥80%
composition
Peptide Content, ≥73%
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)