Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C50H69N15O9
Masa cząsteczkowa:
1024.18
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.32
560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
[Asp5,D-Phe7,Lys10]-α MSH, Ac-Nle4 c amide 4-10,
assay
≥90% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥80%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
α-melanocyte-stimulating hormone (MSH-α) is a neuroimmunomodulatory anti-inflammatory peptide with anti-microbial properties. D-Arg analogues such as [Asp5,D-Phe7,Lys10]-α MSH are used as α-MSH antagonists.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| composition Peptide Content, ≥80% | composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥62% | composition Peptide Content, ≥72% |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[Asp5,D-Phe7,Lys10]-α MSH, Ac-Nle4 c amide 4-10](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/117/412/0a4aa004-d3b2-428e-baa4-61d66eb2a39a/640/0a4aa004-d3b2-428e-baa4-61d66eb2a39a.jpg)
![[D-Phe7]-MSH α](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/293/162/6080d768-4eea-4028-b4cf-909d89087b50/640/6080d768-4eea-4028-b4cf-909d89087b50.jpg)
![[D-Lys6]-LH-RH Free Acid](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/296/050/abace45c-a145-43e8-9581-492df93f6e0c/640/abace45c-a145-43e8-9581-492df93f6e0c.jpg)