Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1130,00 zł
General description
Application
Features and Benefits
- The mix was designed for ESI (+/-) detection.
- The mixture comes as a ready to use solution(~9:1 ACN:10mM ammonium formate, inwater) format in crimp top (Silicone/PTFE liner) amber vial, which is suitable for use with most of the LC-MS autosamplers.
- The recommended storage temperature of the mixture is 2-8 °C, thawing of the sample is not required.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for LC-MS | description suitable for LC-MS | description Supplied by IROA Technologies | description Supplied by IROA Technologies |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| packaging pkg of 1 vial | packaging pkg of 1 vial | packaging pkg of 1 plates | packaging pkg of 1 plates |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| suitability suitable for LC-MS | suitability suitable for LC-MS | suitability - | suitability - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-18-6 + 75-05-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?